Learn More
IBA Lifesciences Gravity Flow Superflow™ XT Säule
Artikelnummer. 15543077 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 0.2 ml
1 x 10 ml
Menge:
1 Säule
5 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 15543077
Marke: IBA Lifesciences 24011005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
IBA GmbH™ Gravity Flow Superflow™ XT Säule für die Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen in einem Schritt und mit hoher Affinität und unübertroffener Reinheit.
  • Zur effizienten Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss
  • Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
  • Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 x 0.2 ml
Menge 5 Säulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinaufreinigung
Typ Schwerkraftfluss-Säule
Nur für Forschungszwecke.