Learn More
IBA Lifesciences Gravity Flow Superflow™ XT Säule
Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 x 0.2 ml
1 x 10 ml
Menge:
1 Säule
5 Säulen
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Zur effizienten Aufreinigung von rekombinanten Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Fusionsproteinen unter Schwerkraftfluss
- Strep-Tactin™ XT hat eine höhere Affinität für Strep-tag™- und Twin-Strep-tag™-Fusionsproteine als herkömmliches Strep-Tactin™
- Dynamisches Bindungsvermögen: 5.7 mg Protein/ml Harz, bestimmt mit mCherry-Twin-Strep-Tag™ (30 kDa)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5 x 0.2 ml |
| Menge | 5 Säulen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Proteinaufreinigung |
| Typ | Schwerkraftfluss-Säule |
Nur für Forschungszwecke.