Learn More
Thermo Scientific™ Graue Butyl-Stopfen
Artikelnummer. 15358306 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
15358306 Grau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15358306 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C402030GB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 €
    296.42 € / 1000 Stück
    Sparen 150.58 €
    33% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sparen Sie Zeit und verringern Sie das Risiko von Kontaminationen. Diese Thermo Scientific™ Gray Butyl Stopers bietet die passende Menge an 20-mm-Headspace-Vials.
  • Ökonomisches Septum
  • Zur Verwendung bei niedrigeren °Temperaturen (125 °C) oder Niederdrücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Butyl
Dicke (metrisch) 4 mm