Learn More
Deutsch Neumann™ Distanzstücke aus Naturkautschuk, grau
Artikelnummer. 10068010
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Boden:
53 mm
78 mm
89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Boden unitSize
10068010 53 mm 1 Stück
10420621 78 mm 1 Stück
10119760 89 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10068010 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 2010051
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimal für allgemeine Laboranwendungen geeignet. Deutsch Neumann™ Graue Abstandhalter aus Gummi zum Filtern (GUKO) werden aus Naturkautschuk gefertigt.
  • Durometer 40 Shore A
  • Ausgezeichnete Flexibilität bei Kälte
  • Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
Spezifikation
Farbe Grau
Material Naturkautschuk
Menge Je 1
Typ Abstandshalter
Höhe (metrisch) 34 mm
Durchmesser (metrisch) Boden 53 mm
Oberer Durchmesser (metrisch) 33 mm