Learn More
GRB7 Antibody (OTI15E7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen GRB7
Klon OTI15E7
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306537
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44931-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306589
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44931-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
GRB7 Monoclonal antibody specifically detects GRB7 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
GRB7
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
B47, Epidermal growth factor receptor GRB-7, GRB7 adapter protein, growth factor receptor-bound protein 7
Full length human recombinant protein of human GRB7 (NP_005301) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI15E7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Breast Cancer, Cancer, Extracellular Matrix
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
2886
IgG1
>95%
Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.