Learn More
Eppendorf™ Fett für Pipetten
Beschreibung
- Spezialfett zur Nachschmierung des Kolbens oder Zylinders in den unteren Teilen von Pipetten\n
- Das Fett wird nach der Reinigung oder Dekontamination der Pipette verwendet. Es gewährleistet einen reibungslosen Kolbenlauf, schützt die Pipette vor Verschleiß, erhält die Genauigkeit aufrecht und verlängert die Lebensdauer des Geräts.
- Material: Silikon, Menge: 1 Stück.
- Zur Verwendung nach Reinigung/Dekontamination der Pipette
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Pipetten |
| Material | Silikon |
| Typ | Pipettenfett |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf Pipetten |
| Menge | 1 Pk. |