Learn More
Witeg™ Grüne Laborflaschen aus Borosilikatglas
Product Code. 11897760
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Unit Size:
10 Stück
Product Code. Kapazität (metrisch) unitSize
11897760 100 ml 10 Stück
11827770 250 ml 10 Stück
11837770 500 ml 10 Stück
11857780 1000 ml 10 Stück
15222519 2000 ml -
5 options
Product Code. 11897760
Brand: Witeg™ 5 526 100 GR
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Witeg™ Laborflaschen aus grünem Borosilikatglas eignen sich zum Aufbewahren, Mischen und Vermengen. Die gut ablesbare Graduierung gewährleistet genaue Messungen.
  • Grüne Graduierungsmarken
  • Borosilikatglas
Specifications
Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Grün
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10
Menge 10Pack.
Graduierungen Grün
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Graduated Ja
Produkttyp Laborflasche
Verschlusstyp GL 45