missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Grüne Laborflaschen aus Borosilikatglas

Artikelnummer. p-8010346
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11897760 100 ml 10 Stück
11827770 250 ml 10 Stück
11837770 500 ml 10 Stück
11857780 1000 ml 10 Stück
15222519 2000 ml -
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11897760

Marke: Witeg™ 5 526 100 GR

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Witeg™ Laborflaschen aus grünem Borosilikatglas eignen sich zum Aufbewahren, Mischen und Vermengen. Die gut ablesbare Graduierung gewährleistet genaue Messungen.

  • Grüne Graduierungsmarken
  • Borosilikatglas

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 100 ml
Farbe Grün
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 10
Menge 10Pack.
Graduierungen Grün
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Graduated Ja
Produkttyp Laborflasche
Verschlusstyp GL 45
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.