Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Artikelnummer. 11577294 Alle ansehen TENAK Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
missing translation for 'unitSize'
36 Stück
Product Code. 11577294
missing translation for 'mfr': Tenak™ TE22003
Only null left
Add to basket
Add to basket
Cryobox made of water-repellent cardboard for long-lasting durability.
  • Aus Hartfasern/Pappe
  • Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
  • Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Specifications
Farbe Grün
Material Pappe
Form Quadratisch
Typ Kryobox
Abmessungen (L x B x H) 133 x 133 x 32 mm