Learn More
Tenak™ Green Cardboard Cryobox
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Packungsgröße:
36 Stück
Beschreibung
- Aus Hartfasern/Pappe
- Wasserabweisend für längere Haltbarkeit
- Kann mit einer großen Auswahl an Gitterunterteilungen verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Kryobox |
| Abmessungen (L x B x H) | 136 x 136 x 100 mm |