Learn More
Merck Green Fluorescent Protein
Beschreibung
- Presentation: PBS containing 20% glycerol
- Gene Number: AAA27722
- UniProt Number: P42212
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 300 μg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Molekulargewicht | 28 kDa |
| Name | GFP |
| Menge | 300 μg |
| Lagerungsbedingungen | 1 year at -20°C |
| Proteinmarkierung | N-terminal HIS-tagged |