Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Click to view available options
Menge:
1/Packung
2/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Green Gasket |
| Menge | 2/Packung |