Learn More
Prestige Medical Green Gasket
Artikelnummer. p-200007397
Click to view available options
Menge:
1/Packung
2/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17879578
Marke: Prestige Medical 219776
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Green Gasket for 121°C & 126°C models.
  • Green Gasket for 121°C & 126°C models.
Spezifikation
Produkttyp Green Gasket
Menge 2/Packung