Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Artikelnummer. 17857321
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17857321 7 12 Paare
17867321 8 12 Paare
17877321 9 12 Paare
17887321 10 12 Paare
17897321 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17857321 Lieferant SHOWA™ Lieferanten-Nr. 73107S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated No
Farbe Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.39 mm
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidung Lined