Learn More
SHOWA™ Green Nitrile Chemical Resistant Gloves, Model 731
Artikelnummer. p-7229372
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17857321
Marke: SHOWA™ 73107S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Chemical-resistant gloves, like the SHOWA 731, are ideal for working with harmful substances such as acids and solvents.
  • Increased dexterity
  • Biodegradable
  • Water-resistant
  • Flexible
  • Acid-resistant
  • Reusable Eco Best Technology™ (EBT)
  • 100% Nitrile
  • Unsupported
  • Flocked
  • Created with premium-grade compounds
  • Strong chemical resistance
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 0
Chlorinated No
Farbe Green
Finger Thickness (English) 15 mil
Finger Thickness (Metric) 0.38 mm
Latex Free Ja
Material Biodegradable Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.39 mm
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
EN 421 No
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES JKLOPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Art der Handschuhstulpe Gerade
Auskleidung Lined