Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Green Renilla Luc Vector for Luciferase Assays
Artikelnummer. 12162230 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12162230 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12162230 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 16152
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Drive Green Renilla Luziferase-Expression als Reporter für Genregulationsstudien mit Vektoren mit einer multiplen Klonierungsstelle (MCS) oder einem Kontrollpromotor (CMV oder TK).
Der Thermo Scientific™ pMCS-Renilla Luc-Vektor ist ein Plasmid mit mehreren Klonierungsstellen, das eine Promoter-Sequenz für die Untersuchung der Genregulation mit dem intrazellulären Renilla-Luziferase-Reporter akzeptiert.
Die grünen Renilla -Luc-Vektoren enthalten ein aus der Seefeder Renilla reniformis geklontes Gen. Das Gen kodiert eine biolumineszente Green Renilla-Luziferase (36 kDa). Der pMCS-Vektor enthält eine mehrfachen Klonierungsstelle zum Klonen eines Promoters, um dessen regulatorisches Potenzial zu untersuchen. Die pCMV- und pTK-Vektoren haben das Luziferase-Gen unter dem CMV- (Cytomegalievirus)-Promotor bzw. Herpes Simplex-Virus (HSV)-Thymidinkinase (TK)-Promotor. Diese konstitutiven Expressionsvektoren können als Normalisierungskontrollen verwendet werden, um experimentelle Variationen in Kombination mit anderen Reportern zu berücksichtigen.
Leistungsmerkmale:
  • Intrazelluläres Green Renilla-Luziferase-Gen, optimiert für hohe Expression in Säugetiersystemen
  • Mehrere Klonierungsstellen (MCS) bieten Vielseitigkeit für die Übertragung regulatorischer Elemente von einem Plasmid auf ein anderes
  • Transkriptionsterminierungsstellen (Ter), Lac-Operatoren (Lac O) und transkriptionelle Pausenstellen (TPS) zur Minimierung des Hintergrunds durch Reduzierung des transkriptionellen Durchlesens
  • Sowohl Puromycin (Pur)- als auch Ampicillin (Amp)- Marker für die Arzneimittelauswahl in Säugetier- bzw. Bakterienzellen
  • Hochkopierte pUC-bakterielle DNA-Replikation
  • Zwei Kontrollvektoren mit starken (CMV) oder schwachen (TK) konstitutiven Promotoren für Kotransfektion und Normalisierung sind erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung pMCS-Green Renilla Luc-Vektor
Typ Luc-Vektor
Klonierungsmethode Restriktionsenzym/MCS
Liefertyp Transfektion
Menge 10 μg
Inhalt und Lagerung Im Originalbehälter vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: -70 bis -20 °C.
Reporter-Gen Green-Renilla-Luziferase
Selektionsmittel (eukaryotisch) Puromycin
Produktlinie Pierce
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reporter-Assays