Learn More
Shamrock™ Grün, rundes Etikett
Click to view available options
Farbe:
Grün
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Produkttyp | Runde Kennzeichnung |
| Menge | 1000/Packung |
| Durchmesser (metrisch) | 6,5 mm |