Learn More
Brannan™ Initial™ Thermometer, teilweise eintauchend
Artikelnummer. 12444080
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
Gewicht (metrisch):
15,8 g
24.2 g
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Gewicht (metrisch) Packungsgröße
12444080 200 mm 15,8 g 1 Stück
12379349 300 mm 24.2 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12444080 Lieferant Brannan™ Lieferanten-Nr. 46/323/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2.25 €
    2.01 € / 1 Stück
    Sparen 0.24 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kräftige, gut ablesbare Anzeige der Messwerte. Brannan™ Initial™ Teilweise eintauchende Thermometer mit grüner Alkoholfüllung sind aus gegossenem, nicht gewalztem Glas konstruiert, um eine höhere Bruchsicherheit zu gewährleisten. Mit integrier
Liefert lebendige, leicht ablesbare Messergebnisse. Das Brannan™ Initial™ Einstechthermometer mit grüner Spiritusfüllung ist mit einer formlosen, nicht rollbaren Glasvorrichtung ausgestattet, um Bruchschäden zu verhindern. Integrierter Kolben
  • Grünes Kerosin ist mit Wasser mischbar
  • Grüne, mischbare Flüssigkeit für leuchtende, leicht ablesbare Messwerte
  • Die nicht rollende Eigenschaft des Geräts aus gegossenem Glas hilft, ein Zerbrechen zu vermeiden
  • Integraler Balg mit verstärkter Rührspitze
  • Wiederverwertbar
  • Ideal für den Gebrauch in der Lehre geeignet
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Anwendungen
Art der Immersion Teilweises Eintauchen
Länge (metrisch) 200 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Grüner Spiritus
Gewicht (metrisch) 15,8 g
Produkttyp Laborthermometer
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 °C bis +110 °C
Genauigkeit ±1,5 bei 35 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 76 mm