Learn More
Greiner Bio-One MiniCollect™ Röhrchen für Kapillar-Blutentnahmesystem
Artikelnummer. 13088602
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 ml
0.8 ml
1 ml
Zusatzstoff:
K3-EDTA
Natriumcitrat (0,105 M)
Serum
Serumtrennung
Verschlussfarbe:
Blau
Gold
Lavendel
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Zusatzstoff Verschlussfarbe Packungsgröße
13088602 1 ml Serum Rot -
12671501 0.8 ml Serumtrennung Gold 100 Stück
13038612 0,5 ml K3-EDTA Lavendel 1 Stück
13058592 1 ml Natriumcitrat (0,105 M) Blau -
12500127 1 ml K3-EDTA Lavendel 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13088602 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 450470
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Sammeln, transportieren und verarbeiten Sie Kapillarblut. Greiner BioOne™ MiniCollect™ Kapillar-Blutentnahmesystemröhrchen werden besonders bei Patienten mit zerbrechlichen Venen, Kleinkindern, geriatrischen Patienten und in Situationen empfohlen, in denen nur eine kleine Blutprobe erforderlich ist.
  •  Die Röhrchen verfügen über einen Verschluss, der als Ventil dient, sodass geeignete Kapillare oder Trichter eingesetzt werden können, ohne die Kappe zu entfernen
  • Passen Sie das Röhrchen in ein 13×75 mm-Trägerröhrchen ein, um die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung zu erleichtern
  • Röhrchen mit Gel enthalten eine inerte Barriere am Boden, die sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation und des Transports eine stabile Barriere zwischen dem Gerinnsel/den Zellen und dem Serum/Plasma zu bilden
  • Alle Röhrchen benötigen MiniCollect-Trichter oder ein Kapillarentnahmegerät (separat erhältlich)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp MiniCollect Capillary Blood Collection Tube
Zusatzstoff Serum
Kapazität (metrisch) 1 ml
Verschluss inklusive Ja
Verschlussfarbe Rot
Zur Verwendung mit (Anwendung) Small volume blood collection