Learn More
Greiner Bio-One Plasmaröhrchen mit Lithium-Heparin und Gel
Artikelnummer. 13098722
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 mL
Länge (metrisch):
16 x 100 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch)
13098722 8 mL 16 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13098722 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 455083
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Bestimmungen in der klinischen Chemie und Immunchemie
  • Die innere Röhrchenwand ist mit Lithiumheparin beschichtet, einem Antikoagulans, das sich an Antithrombine bindet und die Gerinnungskaskade blockiert, wodurch eine Plasmaprobe entsteht.
  • Enthalten ein Barrieregel im Röhrchen, das sich nach oben bewegt, um während der Zentrifugation eine stabile Barriere zwischen Plasma und Zellen zu bilden. Plasma kann direkt aus dem Röhrchen angesaugt werden, wodurch ein Transfer entfällt
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Die nicht schraubbaren Sicherheitsverschlüsse können mit einem sanften Ziehen entfernt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Lithium-Heparin
Verschlusstyp Sicherheitsabziehkappe
Kapazität (metrisch) 8 mL
Verschlussfarbe Grün mit gelbem Ring
Länge (metrisch) 16 x 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 16 x 100 mm