Learn More
Greiner Bio-One Serumröhrchen mit Gerinnungsaktivator
Artikelnummer. 13028682
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
4 mL
9 ml
Packungsgröße:
1200 Stück
50 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
13028682 2 ml -
15412540 4 mL 50 Stück
12532936 9 ml 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13028682 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 454236
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
  • Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Produkttyp Blutentnahmeröhrchen
Zusatzstoff Mikroskopische Silikapartikel
Material Kunststoff
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 2 ml
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Verschlussfarbe Rot mit weißem Ring
Röhrchengröße 13 x 75 mm
Länge (metrisch) 75 mm