Learn More
Greiner Bio-One Serum Tubes: Clot Activator with Gel Separator
Artikelnummer. 15484641
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 ml
13 x 75 mm
16 x 100 mm
13 x 100 mm
Verschlussfarbe:
Rot mit gelbem Ring
Rot mit weißem Ring
Packungsgröße:
1200 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe unitSize
15484641 13 x 100 mm Rot mit gelbem Ring -
13008652 13 x 75 mm Rot mit gelbem Ring 1200 Stück
10144534 16 x 100 mm Rot mit gelbem Ring 1200 Stück
13068682 2,5 ml Rot mit weißem Ring 1200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15484641 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 456073
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Routineuntersuchungen der klinischen Chemie, Immunhämatologie, Serologie oder Immunologie
  • Beschichtet mit mikronisierten Kieselsäurepartikeln, die die Gerinnung aktivieren, wenn die Rohre vorsichtig umgedreht werden
  • Röhrchen mit Gel enthalten ein Barrieregel auf dem Röhrchenboden, das sich während der Zentrifugation nach oben zur Serum-Gerinnungsschnittstelle bewegt, um eine stabile Barriere zu bilden und das Serum von Zellen zu trennen
  • Glasklar mit gleicher oder besserer Leistung
  • Durch Spritzguss praktisch unzerbrechlich, daher sicherer als Glas
  • Haltbarkeit der Röhrchen: 18 Monate ab dem Herstellungsdatum
  • Pädiatrie-Röhrchen mit weißen Ringen zur schnellen Identifikation
  • Sicherheitsschraubkappen können mehrmals abgenommen und ersetzt werden
  • Nicht schraubbare Kappen können beliebig oft entfernt und ausgetauscht werden
Compliance
Röhrchen mit Gel-Separator sind FDA510(k) zugelassen für die therapeutische Arzneimittelüberwachung (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Mikroskopische Silikapartikel mit Trenngel
Material Kunststoff
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 13 x 100 mm
Verschlussfarbe Rot mit gelbem Ring