missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Blood Collection Tubes

Artikelnummer. 13048712
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 mL
Verschlussfarbe:
weiß/schwarz
Zusatzstoff:
Kein Additiv
Röhrchengröße:
16 \tMal; 100 mm
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussfarbe Zusatzstoff Röhrchengröße
13048712 9 mL weiß/schwarz Kein Additiv 16 \tMal; 100 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13048712

Marke: Greiner Bio-One 455001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Can be used for CSF determinations

 

Polyethylene Therephthalate

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Evacuated Blood Collection Tube
Zusatzstoff Kein Additiv
Verschlusstyp Nicht geriffelte Abziehkappe
Kapazität (metrisch) 9 mL
Verschlussfarbe weiß/schwarz
Röhrchengröße 16 \tMal; 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für umfangreiche Forschungsarbeiten in Kliniken und Krankenhäusern
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.