Learn More
Greiner Bio-One VACUETTE™ Serumröhrchen
Artikelnummer. 15492550
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch)
15492550 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15492550 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 456071
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit Sicherheitsdrehverschluss. Die Innenwand des Serumröhrchens ist mit mikroskopisch kleinen Siliciumdioxidpartikeln beschichtet, welche den Gerinnungsprozess aktivieren.
  • Innenauskleidung: mikroskopische Silikapartikel
  • Trenngel im Boden des Röhrchens enthalten
  • Kappenfarbe: Rot
  • Ringfarbe: Gelb
  • Mit Z Serum Sep Clot Aktivator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff CAT Serum-Separator-Gerinnungsaktivator
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 5 ml
Verschlussfarbe Rot
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm