Learn More
Greiner Bio-One Serumröhrchen
Artikelnummer. p-3240862
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
Artikelnummer. 15492550
Marke: Greiner Bio-One 456071
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit Sicherheits-Schraubkappe
  • Innenauskleidung: mikroskopische Silikapartikel
  • Trenngel im Boden des Röhrchens enthalten
  • Kappenfarbe: Rot
  • Ringfarbe: Gelb
  • Mit Z Serum Sep Clot Aktivator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff CAT Serum-Separator-Gerinnungsaktivator
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 5 ml
Verschlussfarbe Rot
Länge (metrisch) 100 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm