missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GREM2 Monoclonal Antibody (377407)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30535862
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30535862 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30535862

Marke: Invitrogen™ MA561092

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.

GREM2 encodes a member of the BMP (bone morphogenic protein) antagonist family. Like BMPs, BMP antagonists contain cystine knots and typically form homo- and heterodimers. The CAN (cerberus and dan) subfamily of BMP antagonists, to which this gene belongs, is characterized by a C-terminal cystine knot with an eight-membered ring. The antagonistic effect of the secreted glycosylated protein encoded by this gene is likely due to its direct binding to BMP proteins. As an antagonist of BMP, this gene may play a role in regulating organogenesis, body patterning, and tissue differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GREM2
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 377407
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Grem2
Gen-Zugriffsnummer O88273
Gen-Alias CKTSF1B2; CKTSF1B2FLJ21195; Cysteine knot superfamily 1, BMP antagonist 2; DAN domain family member 3; DAND3; DAND3Prdc; GREM2; gremlin 2; gremlin 2 homolog, cysteine knot superfamily; gremlin 2 homolog, cysteine knot superfamily (Xenopus laevis); gremlin 2, cysteine knot superfamily, homolog; gremlin 2, DAN family BMP antagonist; Gremlin1; Gremlin2; gremlin-2; Prdc; PRDCgremlin 2; Protein related to DAN and cerberus; RGD1560008
Gensymbole Grem2
Wirtsspezies Rat
Immunogen E. coli-derived recombinant mouse PRDC/GREM2, Arg22-Gln168.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23893
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.