Learn More
Deutsch Neumann™ Grauer Abstandhalter aus Naturkautschuk
Click to view available options
Höhe (metrisch):
20 mm
24 mm
35 mm
40 mm
Menge:
1/Packung
10/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| Material | Naturkautschuk |
| Anzahl pro Packung | 1Each |
| Menge | 1/Packung |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |