Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Material | Pappe |
| Form | Quadratisch |
| Typ | Gittertrennwand |
| Menge | 10 |
| Abmessungen (L x B x H) | 133 x 133 x 30 mm |
| Länge (metrisch) | 133 mm |
| Breite (metrisch) | 133 mm |
| Höhe (metrisch) | 30 mm |