Learn More
Hirschmann™ Griffin Messbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Durchscheinend
- Blau gedruckte Graduierung
- Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchscheinend |
| Beschreibung | Becher |
| Durchmesser (metrisch) Basis | 68 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Graduierungsbereich | 50 ml |
| Höhe (metrisch) | 94 mm |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12331/ISO 7056 |