Learn More
Vitlab™ Griffin Messbecher
Artikelnummer. 12713409
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
150 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12713409 250 ml 6 Stück
12793399 50 ml 12 Stück
15792086 150 ml 12 Stück
10270981 250 ml 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 12713409
Marke: Vitlab™ 61003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ Griffin-Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte Skala.
  • Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
  • Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
  • Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 77 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 12 Packung
Typ Messbecher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin