Learn More
Vitlab™ Griffin Messbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
150 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
- Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
- Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Kristallklar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 47 mm |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PMP |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Menge | 6 Packung |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7056 |
| Mehr anzeigen |