Learn More
Vitlab™ Griffin Messbecher
Artikelnummer. p-8000801
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
150 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 12793399
Marke: Vitlab™ 60703
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Bechern können Sie Ihre Arbeit beim Umgang mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten einfacher und sicherer erledigen. VITLAB™ Griffin-Messbecher verfügen über eine leicht ablesbare, geprägte Skala.
  • Kristallklare transparente Messbecher mit Graduierung
  • Für das Autoklavieren werden Modelle mit erhabenen Graduierungen empfohlen
  • Schutz der Markierungen durch Reinigung bei maximal 60 °C
Spezifikation
Farbe Kristallklar
Außendurchmesser (metrisch) 47 mm
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge 6 Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 7056
Scale Rot gedruckte Skala
Modell Griffin