Learn More
IKA™ Mahlbecher
Artikelnummer. 10021081 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
80 mL
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10021081 250 ml 1 Stück
10163331 80 mL 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10021081
Marke: IKA™ 0002904100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Ersatzmahlbecher A 11.5 aus Tefzel mit Edelstahlinlet, Nutzvolumen 80mL (im Lieferumfang)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mahlkammer
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Kompatibel mit A11 analytischer Grundmühle
Material Polycarbonat
Material (sekundär) Edelstahleinlass:
Modell Gehäuse A11.4