Beschreibung
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Ersatzmahlbecher A 11.5 aus Tefzel mit Edelstahlinlet, Nutzvolumen 80mL (im Lieferumfang)
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Ersatzmahlbecher A 11.5 aus Tefzel mit Edelstahlinlet, Nutzvolumen 80mL (im Lieferumfang)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mahlkammer |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit A11 analytischer Grundmühle |
| Material | Polycarbonat |
| Material (sekundär) | Edelstahleinlass: |
| Modell | Gehäuse A11.4 |