Learn More
SPEX Certiprep™ Mahlzylinder Geno/Grinder Ceramic
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm)
5/32 x 5/16 Zoll (4 x 8 mm)
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Chemisch inert
- Das winkelförmige Ende trägt zur Scherung der Probenmatrix bei, wodurch eine gute Homogenisierung gewährleistet und die Extraktionsraten maximiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Abmessungen (L x B) | 3/8 x 7/8 in. (9 x 22 mm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pro Probenfläschchen werden zwei Zylinder verwendet |
| Verpackungsmenge | 100/Beutel |