Learn More
Fritsch™ Mahl-Sets
Beschreibung
Mörser und Pistill sind auch aus Sinterkorund, Hartmetall Wolframkarbid, gehärtetem Stahl und Zirkonoxid lieferbar.
Typ: Mahlgarnitur aus Hartporzellan
Typ: Mahlgarnitur aus Hartporzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schleif-Set |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Weiche, faserige Proben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mörsermühle Pulverisette 2 |
| Enthält | Hochzentrierte Mörserschale mit Kunststoffrahmen, Pistill und Schaber |
| Material | Hartes Porzellan |