Learn More
Greiner Bio-One Kreuzgriffstopfen für Rundbodenröhrchen aus Polystyrol
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
10 ml-Rundboden-Röhrchen aus Polystyrol
2 ml-Rundboden-Röhrchen aus Polystyrol
3,5-ml-Röhrchen
4 ml-Rundboden-Röhrchen aus Polystyrol
7 ml-Rundboden-Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
10000 Stück
15000 Stück
30000 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Material: Hochwertiges Polystyrol
- Nicht steril
- Farbe: Naturfarben
- Für die Verwendung mit Rundboden-Polystyrolröhrchen
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | Rohr: 12 mm |
| Produkttyp | Griffstopfen |
| Material | Polyethylen |
| Farbe | Naturfarben |
| Höhe (metrisch) | Rohr: 55 mm |
| Menge | 20.000/Karton |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 ml-Rundboden-Röhrchen aus Polystyrol |