Learn More
Griseofulvin, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Griseofulvine |
| CAS | 126-07-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Griseofulvine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H17 Cl O6 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Griseofulvin |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H17ClO6/c1-8-5-9(19)6-12(23-4)17(8)16(20)13-10(21-2)7-11(22-3)14(18)15(13)24-17/h6-8H,5H2,1-4H3/t8-,17+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | COC1=CC(=O)C[C@@H](C)[C@]12Oc3c(Cl)c(OC)cc(OC)c3C2=O |
| Mehr anzeigen |