Learn More
GRO Mischung 982 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314827 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30314827 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000982ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
CAS 124-18-5, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Decane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 2000 μg/mL∣n-Heptane 2000 μg/mL∣n-Hexane 2000 μg/mL∣n-Nonane 2000 μg/mL∣n-Octane 2000 μg/mL