Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schliffhülse mit Griffmuffe
Artikelnummer. 11542344
Change view
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
45/40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Standard-Konusverbindungen unitSize
11542344 45/40 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11542344
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101745
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes Design für den dauerhaften Einsatz mit Griffkragen und Dichtringen für ausgezeichnete Dichtheit
  • Hervorragende chemische Beständigkeit bei Temperaturen von -200 bis +260 °C
  • Mit Griffkragen und Dichtringen für ausgezeichnete Dichtheit
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Masseverbindungen NS 45/40
Material PTFE
Menge 1
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +260 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen 45/40