Learn More
Digi-Sense Typ-T-Rohrstopfensonde, Mini-Anschluss, geerdetes Kabel
Artikelnummer. 11781339 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Analysezeit:
≥2,5 Sek.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analysezeit Packungsgröße
11781339 ≥2,5 Sek. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11781339 Lieferant Digi-Sense Lieferanten-Nr. 0850074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00 €
    57.82 € / 1 Stück
    Sparen 5.18 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die geerdete Typ-T-Rohrstopfensonde eignet sich ideal für Installationen bei beengten Platzverhältnissen.
  • Die Sonde ragt nur 0,5 in. aus der Armatur heraus, um eine schnelle Reaktion zu ermöglichen, ohne viel Platz zu beanspruchen.
  • Reaktionszeit: 2,5 Sekunden oder mehr.
  • Die 0,25 in. NPT Die Armatur ist bis zu 3500 psi belastbar.
  • Glasfaserisoliertes Kabel, ideal für die Langzeitinstallation in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
  • Jede Sonde ist mit farbcodierten ANSI Mini-Stecker: Typ J-schwarz, Typ K-gelb, Typ T-blau und Typ E-lila.
  • Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage erhältlich.
  • Hinweis: Der angegebene Temperaturbereich gilt nur für die Sondenspitze.
  • Das Griffmaterial kann je nach Belichtungszeit, Anwendung und Griffmaterial beeinträchtigt werden, wenn die Sonde höher als der Griff bemessen wird.
  • Die ABS-Griffe sind bis 220 °F (104 °C) °temperaturbeständig.
  • PVC-Griffe sind bis 200 °F (93 °C) °temperaturbeständig.
  • Die Griffe aus Edelstahl sind bis 450 °F (232 °C) °hitzebeständig.
  • Mini-Steckverbinder sind bis 392 °F (200 °C) °ausgelegt.
Spezifikation
Analysezeit ≥2,5 Sek.
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) -200 bis +260 °C
Typ Thermoelement-Sonde
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Installation mit begrenztem Platz
Enthält 0,25 in NPT (M) Mini-Stecker, 1,5 m. Kabel
Material Edelstahl
Temperatur (angloamerikanisch) -328 °F bis +500 °F
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Länge (metrisch) 12.7 mm