Learn More
SymLine™ Erdungsstecker
Artikelnummer. 17803530 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Change view
Click to view available options
:
Erdungsstecker; Größe: GL25 (m) auf 50 mm Außendurchmesser Rohr; Material: HDPE-EC; zur Verwendung mit (Anwendung): Verbindung zur Hausautomatisierung; Verschlusstyp: mit Nieten; umfasst: UK-Erdungsstecker (1 MΩ) mit 3 x 10 mm-Anschlüssen
Artikelnummer.
17803530 Erdungsstecker; Größe: GL25 (m) auf 50 mm Außendurchmesser Rohr; Material: HDPE-EC; zur Verwendung mit (Anwendung): Verbindung zur Hausautomatisierung; Verschlusstyp: mit Nieten; umfasst: UK-Erdungsstecker (1 MΩ) mit 3 x 10 mm-Anschlüssen
1 options
Artikelnummer. 17803530
Marke: SymLine™ 108281
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passen Sie Ihr SymLine™-System genau an Ihre Anforderungen an. Hier finden Sie viele nützliche Zusatzprodukte.
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Verschlusstyp mit Nieten
Größe GL25 (m) auf 50 mm Außendurchmesser Rohr
Enthält UK-Erdungsstecker (1 MOhm) mit 3 x 10 mm-Anschlüssen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbindung zur Hausautomatisierung
Material HDPE-EC
Produkttyp Jordningsplugg