Learn More
Thermo Scientific Chemicals Wachstumshormon-Releasing-Faktor (GRF) (1-29) Amid, Mensch
Artikelnummer. 15400177
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. 15400177
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61111.!D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
A peptide hormone that stimulates release of the growth hormone
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86168-78-7
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Format Pulver
Summenformel C151H250N44O44S
MDL-Nummer MFCD00076559
InChI-Schlüssel BVLCEKWPOSAKSZ-YQMCHIOTSA-N
SMILES CC(O)=O.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N)=O
IUPAC-Name (3S)-3-{[(1S)-1-{[(1S,2S)-1-{[(1S)-1-{[(1S,2R)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-5-amino-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-[({[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-5-amino-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S,2S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-1-{[(1S)-4-carbamimidamido-1-carbamoylbutyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl]carbamoyl}-3-(methylsulfanyl)propyl]carbamoyl}-2-methylbutyl]carbamoyl}-2-carboxyethyl]carbamoyl}-3-carbamoylpropyl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}pentyl]carbamoyl}-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}ethyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}-3-carbamoylpropyl]carbamoyl}methyl)carbamoyl]-3-methylbutyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}pentyl]carbamoyl}-4-carbamimidamidobutyl]carbamoyl}-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]carbamoyl}-2-hydroxyethyl]carbamoyl}-2-carbamoylethyl]carbamoyl}-2-hydroxypropyl]carbamoyl}-2-phenylethyl]carbamoyl}-2-methylbutyl]carbamoyl}ethyl]carbamoyl}-3-[(2S)-2-[(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanamido]propanamido]propanoic acid; acetic acid
Menge 0.5 mg
Molekulargewicht (g/mol) 3417.99