Learn More
Thermo Scientific™ Wachstumshormon-Releasing-Hexapeptid
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 87616-84-0 |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Menge | 5 mg |