missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRP78/HSPA5 Antibody (1H11-1H7), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-12888-0.025mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GRP78/HSPA5 Monoclonal specifically detects GRP78/HSPA5 in Human, Mouse, Rat, Bovine, Fungi, Hamster, Monkey, Rabbit, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| GRP78/HSPA5 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| HSPA5 | |
| His-tagged human GRP78 | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| Detects a protein with a mass of approx. 78kDa corresponding to GRP78 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 1H11-1H7 | |
| Unconjugated | |
| 78 kDa glucose-regulated protein, BiP, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, FLJ26106, GRP-78, GRP78BIP, Heat shock 70 kDa protein 5, heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD), heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa), Immunoglobulin heavy chain-binding protein, MIF2 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 3309 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur