missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRP78/HSPA5 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18216370 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18216370 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18216370

Marke: Novus Biologicals NBP106274C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GRP78/HSPA5 Polyclonal antibody specifically detects GRP78/HSPA5 in Human, Mouse, Rat, C. elegans, Chicken, Drosophila, Sheep, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry - Free Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GRP78/HSPA5
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Free Floating)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry Free-Floating
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer P11021
Gen-Alias 78 kDa glucose-regulated protein, BiP, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, FLJ26106, GRP-78, GRP78BIP, Heat shock 70 kDa protein 5, heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein, 78kD), heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa), Immunoglobulin heavy chain-binding protein, MIF2
Gensymbole HSPA5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide made to an internal portion of human GRP78 (within residues 250-300). [Swiss-Prot# P11021]
Molekulargewicht des Antigens 78 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Lipid and Metabolism, Unfolded Protein Response
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3309
Testspezifität Human, mouse, rat, sheep and chicken. Predicted to react with Zebrafish, S. cerevisiae, primate, bovine, and Drosophila based on 100% sequence homology.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, C. elegans, Chicken, Drosophila, Sheep
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.