Learn More
Grubbs-Katalysator, 2. Generation, TRC
Artikelnummer. 30390725
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30390725 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390725 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG789000250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Grubbs Catalyst, 2nd Generation
CAS 246047-72-3
Summenformel C28 H32 Cl2 N2 Ru . C18 H33 P
Menge 250 mg
Synonym Ruthenium, [1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)-, (SP-5-41)- (9CI, ACI), (SP-5-41)-[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium (ACI), (1,3-Dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)benzylidene ruthenium dichloride, [1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidene(1,3-dimesityl-4-imidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium dichloride, Benzylidene[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene]dichloro(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Benzylidenedichloro(1,3-dimesitylimidazolidin-2-ylidene)(tricyclohexylphosphine )ruthenium, C 848, C 848 (catalyst), Dichloro(1,3-dimesityl-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene)(phenylmethylene)(tricyclohexylphosphine)ruthenium, Generation II Grubbs' catalyst, Grubbs 2nd catalyst, Grubbs 2nd generation catalyst, Grubbs Catalyst 2nd. generation, Grubbs II catalyst, Grubbs second generation catalyst, Grubbs' 2nd generation catalyst, Grubbs' Ru-dihydroimidazolylidene catalyst, Grubbs-Herrmann catalyst, Grubbs-Nolan catalyst, M 204, Second generation Grubbs catalyst, Secondary generation Grubbs catalyst, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene](benzylidene)ruthenium(IV) dichloride, Tricyclohexylphosphine[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride, Tricyclohexylphosphino[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]benzylidene ruthenium dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
SMILES Cc1cc(C)c(N2CCN(C2=[Ru](=Cc3ccccc3)(Cl)Cl)c4c(C)cc(C)cc4C)c(C)c1.C5CCC(CC5)P(C6CCCCC6)C7CCCCC7
IUPAC-Name Benzyliden-[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolidin-2-yliden]-dichlororuthenium;tricyclohexylphosphan
Molekulargewicht (g/mol) 848.97
Formelmasse 848.3306