missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AL Glove Systems GSB Isolator Box Gloves

Artikelnummer. p-200137372
Click to view available options
Größe:
Large, 9.5
Medium, 8
X-Large, 11
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 31337400

Marke: AL Glove Systems 1218048081

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Flexible, chemically resistant, and impermeable to gas.

AL Glove Systems GSB gloves are made of bromo-butyl rubber (BBR) with high gas impermeability and high resistance to a wide range of polar hydrocarbons such as acids, esters, ketones, and amine derivatives. They are highly flexible with a high sensitivity. The GSB Glove is classified as PAH-free.

  • Impermeable to gas
  • High resistance to the permeation of mainly oxygen, nitrogen, inert gases, etc. during production under inert gas atmosphere in inert boxes for the production of electronic components and microcomponents

Flexible:

  • Offers good sensitivity in handling
  • Resistant to chemicals
  • High resistance to a wide range of chemicals and toxins

PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018

  • A Methanol Protection Level 6
  • B Acetone Protection Level 6
  • I Ethyl acetate Protection Level 3
  • K Sodium hydroxide 40% Protection Level 6
  • L Sulphuric acid 96% Protection Level 6
  • N Acetic acid 99% Protection Level 6
  • O Ammonium hydroxide 25% Protection Level 6
  • T Formaldehyde 37% Protection Level 6

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Category III Directive 2016/425 EC Type
Chlorinated No
Farbe Black
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Butyl
Produkttyp Dry Box, Isolator Gloves
Größe Medium, 8
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 194°F
Temperature (Metric) Max 90°C
Dicke (angloamerikanisch) 16 mil
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handling Sensitive or Hazardous Materials in an Inert or Contained Atmosphere
Zur Verwendung mit (Geräte) Dry Box, Isolator, RABS
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart Carton
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -40°F
Min. Temperatur (metrisch) -40°C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 7 In.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 180 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt