Learn More
AL Glove Systems GSC Sterile Isolator Box Gloves
Artikelnummer. 31940417
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9.5
11
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
0.6 mm
Länge (metrisch):
800 mm
920 mm
Packungsgröße:
10 Stück
38 product options available for selection
Product selection table with 38 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Durchmesser (metrisch) Stulpe Dicke (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
31940417 11 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940366 8 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940355 8 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940369 8 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940347 8 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940407 8 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940405 8 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940360 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940388 9.5 160 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940386 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940401 9.5 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940372 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940345 9.5 200 mm 0.4 mm 920 mm 10 Stück
31940377 9.5 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940336 9.5 200 mm 0.6 mm 920 mm 10 Stück
31940367 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940357 9.5 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940352 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940378 9.5 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 Stück
31940395 9.5 250 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940343 9.5 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 Stück
31940374 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940382 9.5 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940413 11 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940389 11 180 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940356 11 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940393 11 200 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940329 11 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940337 11 225 mm 0.4 mm 920 mm 10 Stück
31940408 11 225 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940332 11 225 mm 0.6 mm 920 mm 10 Stück
31940346 11 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940402 11 250 mm 0.4 mm 920 mm 10 Stück
31940335 11 250 mm 0.6 mm 920 mm 10 Stück
31940375 11 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940398 11 300 mm 0.4 mm 920 mm 10 Stück
31940365 11 300 mm 0.6 mm 800 mm 10 Stück
31940334 11 300 mm 0.6 mm 920 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 38 options available.
38 options
Artikelnummer. 31940417 Lieferant AL Glove Systems Lieferanten-Nr. 1325068111S
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The material offers high resistance to oxygen, ozone, and UV exposure.
  • GSC Glovebox gloves are made of Chlorosulfonated Polyethylene or CSM and are well suited for working with oxidizing products, concentrated nitric acid or hydrochloric acid, ammonia.
  • Provides protection when handling acids, alkalis and alcohols.
  • Temperature resistant up to 120 degrees
  • UV-stable and good resistance, e.g. in inert gas welding boxes or UV-intensive lighting situations VHP-resistant
  • Suitable for insulators disinfected with vaporized hydrogen peroxide PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018
  • A methanol protection level 4
  • K Sodium hydroxide 40% protection level 6
  • L Sulphuric acid 96% protection level 6
  • P Hydrogen peroxide 30% protection level 6
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE Category III Directive 2016 or 425 EC Type
Chlorinated No
Cleanroom Class Class 10,000 (ISO 7)
Farbe Natural White
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material CSM
Produkttyp Dry Box, Isolator Gloves
Größe 11
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 248°F
Temperature (Metric) Max 120°C
Dicke (angloamerikanisch) 24 mil
Dicke (metrisch) 0.6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptic and Sterile Processes, Such as Pharmaceutical Manufacturing, Compounding and Filling
Zur Verwendung mit (Geräte) Dry Box, Isolator, RABS
Grip Design Smooth
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart Carton
Menge 10 Pk.
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4°F
Min. Temperatur (metrisch) -20°C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 10 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 250 mm