Learn More
AL Glove Systems GSE Duo sterile Isolator Box Handschuhe
Artikelnummer. 31940371
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
8
9.5
11
Durchmesser (metrisch) Stulpe:
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
300 mm
Dicke (metrisch):
0.4 mm
Länge (metrisch):
800 mm
Packungsgröße:
10 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Durchmesser (metrisch) Stulpe Dicke (metrisch) Länge (metrisch) Packungsgröße
31940371 9.5 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940342 8 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940353 8 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940373 8 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940338 9.5 160 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940385 9.5 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940412 9.5 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940391 9.5 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940340 9.5 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940380 11 180 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940411 11 200 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940404 11 225 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940344 11 250 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
31940351 11 300 mm 0.4 mm 800 mm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 31940371 Supplier AL Glove Systems Supplier No. 1518048101S
Verfügbar ab: 04-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet hervorragenden Schutz gegen die meisten Desinfektionsmittel und bietet hervorragende Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
  • Das Elastomer-EPDM ist sowohl gegen Alkohole als auch gegen Säuren und Alkalien resistent.
  • Temperaturbeständig bis zu 130 °C und geeignet für die Dampfsterilisation
  • Widerstandsfähig gegen die häufig verwendeten Chemikalien zur Desinfektion in Produktionsanlagen, UV- und ozonbeständig und widerstandsfähig bei intensiven Lichtverhältnissen.
  • Vollständig elektrisch leitend auf der Benutzerseite, um elektrisches Laden durch Ein- und Ausrutschen der Handschuhe zu vermeiden.
  • Die Handschuhe können gemäß den EU-Richtlinien GMP Anhang 1 Kontaminationskontrollstrategie mit CCS geerdeten Ports verwendet werden () zweifarbiger Handschuh, schwarz innen oder außen weiß für eine einfache Sichtkontrolle
  • PERMEATION EN ISO 374-1:2016/A1:2018 P Wasserstoffperoxid 30 % Schutzstufe 6
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA, Food and Drug Administration Bd. 21, Kap. 177.2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PPE-Richtlinie Kategorie III 2016 oder 425 EG-Typ
Chlorinated Nein
Cleanroom Class Baureihe 10.000 (ISO 7)
Farbe Multi
Hand Beidseitig tragbar
Latex Free Ja
Material EPDM
Produkttyp Trockenkasten, Isolatorhandschuhe
Größe 9.5
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 266 °F
Temperature (Metric) Max 130 °C
Dicke (angloamerikanisch) 16 mil
Dicke (metrisch) 0.4 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aseptische und sterile Prozesse wie pharmazeutische Herstellung, Herstellung und Befüllung
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenbox, Isolator, RABS
Grip Design Glatt
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Verpackungsart /Karton
Menge 10 Pk.
Min. Temperatur (angloamerikanisch) -4 °F
Min. Temperatur (metrisch) -20 °C
Länge (angloamerikanisch) 32 in.
Länge (metrisch) 800 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Stulpe 7 in.
Durchmesser (metrisch) Stulpe 180 mm